Få mere at vide
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase 3/7 Grøn Klar Flow™ Reagens
Artikelnummer. 15945920
Skift visning
Mængde:
120 analyser
Pakningsstørrelse:
120 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15945920 120 analyser 120 tests
1 options
Artikelnummer. 15945920 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37167
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CellEvent™ Caspase-3/7 Grøn Klar Flow™ Reagens muliggør flowcytometrisk påvisning af aktiveret caspase-3 og caspase-7 i apoptotiske celler.
Produktet indeholder 2 reagenser: det nye fluorogene substrat CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent og SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain.
• Stabil ved stuetemperatur
• Praktisk format, der er klar —til brug, ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere
• Exceptionelt lysegrøn fluorescens ved binding til nukleinsyrer
• Hurtig farvning af apoptotiske celler uden vasketrin
CellEvent Caspase-3/7 Green Ready Flow Reagent er et cellegennemtrængende reagens, der detekterer caspase 3/7-aktivitet ved hjælp af flowcytometri. Tilsæt 2 dråber fra dråbeflasken direkte i 1 x 10 6 celler, inkuber og analyser.
CellEvent Caspase-3/7 Green Ready Flow Reagent består af et fire-aminosyrepeptid (DEVD) konjugeret til et nukleinsyrebindende farvestof. Under apoptose aktiveres caspase-3- og caspase-7-proteiner og er i stand til at spalte caspase 3/7-genkendelsessekvensen kodet i DEVD-peptidet. Spaltning af genkendelsessekvensen og binding af DNA af reagenset mærker de apoptotiske celler med et lyst, fluorescerende signal med absorptions-/emissionsmaksima på∼ 502/530 nm. Når det bruges sammen med SYTOX AADvanced Dead Cell Stain, apoptotiske celler kan let skelnes fra levende og nekrotiske celler.
Fordi ingen enkelt parameter definerer apoptose i alle systemer, anbefaler vi kraftigt at bruge en kombination af forskellige målinger til pålidelig påvisning af apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 120 analyser
Format Dropper flaske
Produkttype Caspase 3/7 reagens
Indhold og opbevaring 4 dråbeflasker, opbevares ved stuetemperatur
Excitation/Emission 504/523
Farve Grøn
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Nucleus
Produktlinje CellEvent™ Klar Flow
Etiket eller farvestof CellEvent™ Caspase 3/7 Grøn, SYTOX AADvanced Dead Cell Stain
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer