Få mere at vide
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometri Assay Kit
Artikelnummer. 15583329
Skift visning
Mængde:
100 analyser
20 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15583329 20 analyser 1 sæt
13413329 100 analyser 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15583329 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10740
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometri Assay Kit muliggør flowcytometrisk påvisning af aktiveret caspase-3 og caspase-7 i apoptotiske celler.
Sættet inkluderer det nye fluorogene substrat CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent, samt SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain.
• Caspase-3/7-—specifik inkluderer genkendelsessekvensen for aktiveret caspase-3 og caspase-7
• Nem identifikation —identificerer klart levende, døde og apoptotiske cellepopulationer
• Hurtig analyse —vask og fiksering er ikke påkrævet
• Flerfarvekompatibilitet —kombineres med andre farvestoffer, der kan exciteres af 488 nm-laseren eller andre lasere
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent er et cellegennemtrængende reagens, der består af et fire-aminosyrepeptid (DEVD) konjugeret til et nukleinsyrebindende farvestof. Under apoptose aktiveres caspase-3- og caspase-7-proteiner og er i stand til at spalte caspase 3/7-genkendelsessekvensen kodet i DEVD-peptidet. Spaltning af genkendelsessekvensen og binding af DNA af reagenset mærker de apoptotiske celler med et lyst, fluorogent signal, der har absorptions-/emissionsmaksima på∼ 511/533 nm. Når det bruges sammen med SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain, apoptotiske celler kan let skelnes fra levende og nekrotiske celler.
Fordi ingen enkelt parameter definerer apoptose i alle systemer, anbefaler vi kraftigt at bruge en kombination af forskellige målinger til pålidelig påvisning af apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 20 analyser
Format Sæt
Produkttype Caspase Assay Kit
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas CellEvent™ Caspase 3/7 Green Detection Reagent, 1 hætteglas SYTOX AADvanced døde cellefarvning og 1 hætteglas DMSO.
Opbevar alle hætteglas i sættet lodret, ved eller under -20°C, tørret og beskyttet mod lys.
Flowcytometer laserlinjer 488
Excitation/Emission SYTOX AADavanceret: 546/647
CellEvent Caspase 3/7 Green Detection Reagent: 511/533
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje CellEvent
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Til brug med (udstyr) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer, flowcytometer
Etiket eller farvestof CellEvent™ Caspase 3/7 Green Detection Reagent, SYTOX AADvanced døde celler plet
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer