Få mere at vide
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 detektionsreagenser
Artikelnummer. 17897071
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
1 x 100μ L hætteglas
1 x 25μ L hætteglas
2 hætteglas (1 grøn, 1 rød)
5 hætteglas
Farve:
Grøn
Rød
Rød, Grøn
Excitation/Emission:
∼502/530
∼590/610
∼590/610,∼ 502/530
Format:
Powder
Pakningsstørrelse:
25µL
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve Excitation/Emission Format Pakningsstørrelse
17897071 1 hætteglas Rød ∼590/610 Powder -
17826521 5 hætteglas Rød ∼590/610 - -
17842944 1 hætteglas Grøn ∼502/530 - -
17836521 5 hætteglas Grøn ∼502/530 - -
17846521 2 hætteglas (1 grøn, 1 rød) Rød, Grøn ∼590/610,∼ 502/530 - -
11390952 1 x 100μ L hætteglas Grøn ∼502/530 - Hver
15662714 1 x 25μ L hætteglas Grøn ∼502/530 - 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17897071 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10430
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CellEvent Caspase-3/7-detektionsreagenser er nye fluorogene substrater til påvisning af apoptose. Disse substrater detekterer aktiveret caspase-3/7 i levende celler, der kan fikseres og multiplekses med antistofdetektionsarbejdsgange.
CellEvent Caspase-3/7 Grøn og CellEvent Caspase-3/7 røde detektionsreagenser er nye fluorogene substrater for aktiveret caspase-3/7 i levende celler, som kan fikseres og multiplekses med antistofdetektionsarbejdsgange såsom immunfluorescens (IF) og immuncytokemi (ICC). Aktivering af caspase-3 er en væsentlig begivenhed under apoptose, hvilket gør disse optimerede reagenser til analyse af apoptotiske celler. CellEvent Caspase-3/7 Red Detection Reagent kan også bruges til at påvise apoptose i GFP-udtrykkende celler.
Kendetegn ved disse indikatorer omfatter:
  • Optimeret caspase-3/7 substrat til apoptoseanalyse
  • Let at bruge, —tilføj og læs; ingen cellelysering kræves
  • Brug til tidskursmåling; Vælg nemt det tidspunkt, du er interesseret i.
  • Kompatibel med både levende cellefluorescensbilleddannelse og formaldehydbaserede fikseringsmetoder
  • Multiplex-aktiveret—kombineres med andre fluorescerende reagenser for at bekræfte apoptose i samme celle eller cellepopulation
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagens: Absorptions-/emissionsmaksimum på ∼502/530 nm. Detekterbar med FITC/GFP traditionelt filtersæt.
CellEvent™ Caspase-3/7 Rød Detektionsreagens: Absorptions-/emissionsmaksimum på ∼590/610 nm. Kan opdages med traditionelt Texas rødt filtersæt.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent og CellEvent™ Caspase-3/7 Green leveres som tørpulver. Tilsæt bare 100 μl PBS for at tørre pulveret og danne 100X fondopløsning. Fortynd denne 100X lageropløsning 1:100 i komplet medie og farvningsceller i 30-60 minutter og analyser med fluorescensmikroskop.
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent leveres også som en allerede forberedt DMSO-løsning. DMSO-løsningen er en 400X standardløsning, som er klar til brug. Bare fortynd i vækstmedie 1:400 og farv cellerne i 30 til 60 minutter.
For at forhindre, at de apoptotiske celler skylles væk, er der ikke behov for vask ved slutningen af staning. Farvede celler kan analyseres levende eller fikseres med 4% paraformaldehydopløsning såsom Image-IT™ Paraformaldehyd 4% i 0,1M Phosphate Buffer pH 7,4, Kat. Nr. I28800. Disse faste celler kan yderligere behandles til ICC-arbejdsgang.
Substratspecifikke forhold
CellEvent Caspase-3/7 detektionsreagenser er et fire-aminosyre peptid (DEVD), der er konjugeret til et nukleinsyrebindende farvestof. DEVD-peptidsekvensen er et kløvningssted for caspase-3/7, og det konjugerede farvestof er ikke-fluorescerende, indtil det kløves fra peptidet og bindes til DNA.
Virkningsprincipper
CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent er iboende ikke-fluorescerende, da DEVD-peptidet hæmmer farvestoffets evne til at binde til DNA. Efter aktivering af caspase-3/7 i apoptotiske celler bliver DEVD-peptidet dog kløvet, hvilket gør det muligt for farvestoffet at binde til DNA og producere en lys, fluorogen respons.
Simpel tretrinsprotokol
For at bruge CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagens, skal du blot tilføje det til cellerne, inkubere 30-60 –minutter og visualisere. Apoptotiske celler med aktiveret caspase-3/7 vil have klare grønne eller røde kerner, mens celler uden aktiveret caspase 3/7 vil have minimalt fluorescerende signal.
Assay-alsidighed muliggør detektion og fiksering af levende celler
Denne robuste analyse muliggør undersøgelse af caspase-3/7-aktivering i levende celler. Desuden, da vasketrin ikke er nødvendige for påvisning, bevares skrøbelige apoptotiske celler, der typisk går tabt under vasketrin. Vigtigt er det, at det fluorescerende signal fra CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent kan overleve fiksering og permeabilisering. Dette giver fleksibilitet til at udføre endepunkt-assays og undersøge for andre proteiner af interesse ved hjælp af immunocytokemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hætteglas
Format Powder
Excitation/Emission ∼590/610
Farve Rød
Detektionsmetode Fluorescens
Konjugeret Nuklear farvestof
Form Pulver