Få mere at vide
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 detektionsreagenser
Beskrivelse
CellEvent Caspase-3/7 Green og CellEvent Caspase-3/7 Red detektionsreagenser er nye fluorogene substrater for aktiveret caspase-3/7 i levende celler, som kan fikseres og multiplekses med billeddannelsesfarvestoffer eller antistoffer. Aktivering af caspase-3 er en kritisk begivenhed under apoptose, hvilket gør disse til optimerede reagenser til analyse af apoptotiske celler. CellEvent Caspase-3/7 Red Detection Reagens kan også bruges til at detektere apoptose i GFP-udtrykende celler.
Kendetegn ved disse indikatorer omfatter:
- Optimeret caspase-3/7 substrat til apoptoseanalyse
- Let at bruge, —tilføj og læs; ingen cellevask eller lysis kræves
- Brug til tidskursmåling; vælg nemt det interessante tidspunkt op til og ud over 72 timer
- Kompatibel med både levende cellefluorescensbilleddannelse og formaldehydbaserede fikseringsmetoder
- Multiplex-aktiveret—kombineres med andre fluorescerende reagenser for at bekræfte apoptose i samme celle eller cellepopulation
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagens: Absorptions-/emissionsmaksimum på ∼502/530 nm. Detekterbar med FITC/GFP traditionelt filtersæt.
CellEvent™ Caspase-3/7 Rød Detektionsreagens: Absorptions-/emissionsmaksimum på ∼590/610 nm. Kan detekteres med traditionelt Texas rødt filtersæt.
CellEvent™ Caspase-3/7 rød detektionsreagens og CellEvent™ Caspase-3/7 Green leveres som tørpulver. Tilsæt blot 100 μl PBS for at tørre pulveret og danne 100X lageropløsning. Fortynd denne 100X lageropløsning 1:100 i komplet medie og farvning i celler i 30 til 60 minutter og analyser med fluorescensmikroskop.
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent leveres også som en allerede forberedt DMSO-løsning. DMSO-opløsningen er en 400X standardopløsning, som er klar til brug. Bare fortynd i vækstmediet 1:400 og farv cellerne i 30 til 60 minutter.
For at forhindre, at de apoptotiske celler skylles væk, er der ikke behov for vask ved farvningens afslutning. Farvede celler kan analyseres levende eller fikseres med 4% paraformaldehydopløsning såsom Image-IT™ Paraformaldehyd 4% i 0,1M Phosphate Buffer pH 7,4, Kat. Nr. I28800. Disse faste celler kan yderligere behandles ved hjælp af fastcellekompatible farvestoffer eller ICC-workflows.
Substratspecifikke forhold
CellEvent Caspase-3/7 detektionsreagenser er et fire-aminosyre peptid (DEVD), der er konjugeret til et nukleinsyrebindende farvestof. DEVD-peptidsekvensen er et kløvningssted for caspase-3/7, og det konjugerede farvestof er ikke-fluorescerende, indtil det kløves fra peptidet og bindes til DNA.
Virkningsprincipper
CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent er intrinsisk ikke-fluorescerende, da DEVD-peptidet hæmmer farvestoffets evne til at binde til DNA. Efter aktivering af caspase-3/7 i apoptotiske celler spaltes DEVD-peptidet, hvilket gør det muligt for farvestoffet at binde til DNA og producere en lys, fluorogenisk respons.
Simpel tretrinsprotokol
For at bruge CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagens skal du blot tilsætte det til celler, inkubere i 30 til 60 minutter og visualisere over tid. Apoptotiske celler med aktiveret caspase-3/7 vil have klare grønne eller røde kerner, mens celler uden aktiveret caspase 3/7 vil have minimalt fluorescerende signal.
Assay-alsidighed muliggør detektion og fiksering af levende celler
Denne robuste assay muliggør undersøgelse af caspase-3/7-aktivering i levende celler. Desuden, da vasketrin ikke er nødvendige for detektion, bevares skrøbelige apoptotiske celler, der typisk går tabt under vasketrin. Vigtigt er det, at det fluorescerende signal fra CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent kan overleve fiksering og permeabilisering. Dette giver fleksibilitet til at udføre endepunkt-analyser og probe efter andre proteiner af interesse ved hjælp af reportere, farvestoffer eller immunocytokemi.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 x 25μ L hætteglas |
| Produkttype | Caspase 3/7 reagens |
| Indhold og opbevaring | 1 x 25μ L 2 mM reagens i DMSO. Opbevar kl≤ -20 °C, tørre ud og beskyt mod lys. |
| Excitation/Emission | ∼502/530 |
| Farve | Grøn |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | CellEvent |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, instrument med højt indhold |
| Etiket eller farvestof | CellEvent™ Caspase 3/7 Grøn |
| Vis mere |