Få mere at vide
Celleste™ 6 billedanalysesoftware, netværkslicens, en plads
Beskrivelse
Celleste 6 Image Analysis Software er en komplet billedanalysepakke designet til biologiske applikationer. Forudkonfigurerede analyseskabeloner er optimeret til at levere de mest relevante data til en række cellebaserede assays. En ikon-baseret guide-drevet arbejdsgang strømliner billedanalyse og leverer data hurtigere. En række datavisningsmuligheder giver brugerne mulighed for at se resultater på tværs af pladen som varmekort, billedmontager, histogrammer, cirkeldiagrammer og mere. Valgfri deconvolution, rendering og GPU acceleration moduler tillader tilpasning af Celleste 6 muligheder til dine cellemodeller og analysekrav. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS billeddannelsessystem, Celleste 6-software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Denne netværkslicens inkluderer et sæde, der kan tildeles af administratoren til flere brugere på tværs af et internt netværk. Kun én bruger kan få adgang til et sæde ad gangen. Yderligere sæder er tilgængelige (kat. nr. AMEP4869). Celleste 4 eller Celleste 5 software kan opgraderes til Celleste 6-software med enten en enkeltbrugerlicensopgradering (AMEP4870) eller netværkslicensopgradering til et sæde (AMPE4938).
Celleste 6 Image Analysis Software tilbyder disse vigtige fordele:
•Ikonbaseret guidedrevet arbejdsgang strømliner billedanalyse og eliminerer gætværk
• Forudkonfigurerede og optimerede analyseskabeloner til almindelige applikationer hjælper med at udlede de mest relevante resultater fra billedsæt
• Bredt udvalg af rapportformater til at visualisere resultater, oprette rapporter og dele billeder og data
• Valgfrie moduler til 2D- og 3D-dekonvolution, 3D-visualisering og 3D-analyse tilgængelige for at opfylde dine specifikke behov
Billedanalyse
De Celleste 6 multi-channel analyse (MCA) værktøj er baseret på prækonfigurerede algoritmer og analyseskabeloner, der er blevet trænet på repræsentative data for optimalt at segmentere og klassificere billeder fra en række almindelige cellebaserede assays. Vælg blot den app, der svarer til din interesseanalyse, og følg den wizard-baserede arbejdsgang trin for trin fra billede til datagenerering. Undersøg billeder på tværs af pladen ved at klikke på dem eller køre“ spil” fungere. Anvend derefter blot analysen på de ønskede brønde og se straks resultaterne i et format, der er mest passende til analysen. Vælg mellem blokdiagram, graf, varmekort, histogram, cirkeldiagram, scatterplot eller 3D. Forfin efter ønske og anvend på de ønskede felter og brønde i datasættet.
Alternativt kan du bruge hele pakken af kraftfulde værktøjer i Celleste 6-software til at tilpasse billedanalyse til dine specifikke behov, herunder billedjusteringer, baggrundskorrektion, justering og fliselægning, optælling og dimensionering ved hjælp af kraftfulde segmenterings- og klassificeringsværktøjer og målinger i op til fire dimensioner, der anvendes automatisk over flere kanaler, felter og brønde. Vis og eksporter data med det samme sæt muligheder som i MCA-arbejdsområdet.
Mål og kvantificer
Mål og analyser nemt dine billeder med en række måleværktøjer såsom afstand, område, vinkler og område. Evnen til at identificere et objekt i time-lapse eksperimenter kan bruges til at spore cellebevægelser eller migration. Det kan også bruges til at spore intensitetsændringer over tid, såsom i celledød eller målgenekspressionsundersøgelser. Denne funktion er særlig kraftfuld i kombination med EVOS Onstage inkubator (Kat. nr. AMC1000), der tillader kontinuerlig overvågning af celler under kontrollerede miljøforhold.
Rapporter og del
Når billedanalysen er afsluttet, giver en pakke af annoterings- og rapporteringsværktøjer dig mulighed for at oprette præsentationsklare billeder og datarapporter med nogle få klik og dele dem med andre i PDF, PowerPoint™ , og Excel™ format. Gem billeder som individuelle rammer eller film efter dine behov.
Tilpas dit værktøjssæt
Vælg mellem valgfrie moduler for at tilpasse Celleste 6 software til dine cellemodeller og behov for analyse, visualisering og datagenerering. Modulerne inkluderer 2D- og 3D-dekonvolution, GPU-acceleration, 3D-gengivelse, visualisering og 3D-analyse.
Celleste 6-software er en kraftfuld billedanalyseløsning, der hjælper med at gøre dit billedforskningsjob nemmere og øger din produktivitet ved problemfrit at levere billeder og nøjagtige data. Med den dokumenterede anvendelighed af EVOS billedsystemer, har du nu værktøjerne, der gør det nemt at fange, behandle, måle, analysere og dele dine vigtige billeder og data mere effektivt end nogensinde før.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | EVOS |
| Mængde | 1 licens/sæde |