Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ GPU-accelerationsmodul til 3D Deconvolution , enkeltbrugerlicens
Artikelnummer. 16666484
Skift visning
Mængde:
1 kort
Artikelnummer. Mængde
16666484 1 kort
1 options
Artikelnummer. 16666484 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4876
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, enkeltbrugerlicens, hjælper med at udføre 3D-dekonvolution og analyse på en brøkdel af tiden ved at bruge grafikprocessorenheden (GPU) på din EVOS PC eller arbejdsstation.
Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, en enkeltbrugerlicens, hjælper med at udføre 3D-dekonvolution og analyse på en brøkdel af tiden ved at udnytte grafikprocessoren (GPU) på din EVOS PC eller arbejdsstation. Den hjælper også med at muliggøre behandling af tusindvis af voxler på én gang for hurtigere processorhastighed, øget ydeevne og bedre responstider. En netværkslicens inklusive én plads er også tilgængelig (Cat. No. AMEP4919). Dette modul bruges sammen med Celleste 6.0 Image Analysis Software (Cat. No. AMEP4942), et fuldt udstyret billedanalyse-suite designet til biologiske applikationer.
Celleste 6 Billedanalyse med GPU Acceleration Module giver dig disse vigtige fordele:
  • Ikonbaseret, guidet arbejdsgang effektiviserer billedanalyse og eliminerer gætteri.
  • Forudkonfigurerede og optimerede analyseskabeloner til almindelige applikationer hjælper med at udlede de mest relevante resultater fra billedsæt
  • Bredt udvalg af rapportformater til at visualisere resultater, oprette rapporter og dele billeder og data
  • Valgfrie moduler til 2D- og 3D-dekonvolution, 3D-visualisering og 3D-analyse er tilgængelige, så de opfylder dine specifikke behov
  • GPU-accelereret dekonvolution for at øge ydeevnen og reducere tiden til resultater
  • Klar billeder på en brøkdel af tiden med CPU-baseret behandling
Mere om dekonvolutionen
Deconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genskabe systematisk tab af billedkontrast (sløring), som opstår fra billedpunktspredningsfunktionen (PSF). De kraftfulde 2D- og 3D-restaureringsalgoritmer, der er tilgængelige i modulerne Celleste , gør det muligt at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.
Celleste 6.0-software er en kraftfuld billedanalyseløsning, der gør dit billedforskelle lettere og øger din produktivitet ved problemfrit at levere billeder og nøjagtige data. Kombineret med mikroskopernes EVOS kraftfulde billedoptagelsesmuligheder har du nu værktøjerne, der gør det nemmere end nogensinde at fange, behandle, måle, analysere og dele dine vigtige billeder og data.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type modul
Kompatibilitet EVOS™ Mikroskoper
Til brug med (udstyr) Celleste 6.0 billedanalysesoftware (kat.nr. AMEP4942)
Indhold og opbevaring Celleste 3D Deconvolution GPU-accelerationsmodulkort til netværkslicens
Mængde 1 kort
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.