Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ GPU-accelerationsmodul til 3D Deconvolution , netværkslicens (inkluderer et sæde)
Artikelnummer. 16618987 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 controller
Artikelnummer. Mængde
16618987 1 controller
1 options
Artikelnummer. 16618987 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4919
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De Celleste 5.0 Image Analysis-pakke transformerer nemt billeder til kvantitative data i en strømlinet arbejdsgang. De Celleste GPU Acceleration Module for Network License muliggør 3D deconvolution og analyse på en brøkdel af tiden ved at bruge grafikprocessorenheden (GPU) på din EVOS PC.
De Celleste 5.0 Image Analysis-pakke transformerer nemt billeder til kvantitative data i en strømlinet arbejdsgang. De Celleste GPU Acceleration Module for Network License muliggør 3D deconvolution og analyse på en brøkdel af tiden ved at bruge grafikprocessorenheden (GPU) på din EVOS PC. eller arbejdsstation. Det hjælper også med at aktivere behandling af tusindvis af voxels på én gang for hurtigere behandlingshastighed, øget ydeevne og bedre responstider. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste 5 software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Der kræves en netværksserverlicens til brug med dette modul.
Celleste 5.0 Image Analysis Software Network License [1] er en komplet billedanalysepakke designet til en række biologiske applikationer, fra billedjusteringer og -behandling med manuelle og automatiske målinger over flere kanaler, til segmenterings- og klassificeringsværktøjer, der hjælper dig med at transformere billeder til kvantitative data i et strømlinet og tilpasseligt workflow. De Celleste 5.0 Billedanalyse Netværksserverlicens er designet til miljøer, hvor der ønskes brug af flere kopier. Netværksserverlicensen leveres med et sæde, og yderligere bløde licenssæder [2] kan tilføjes til enhver tid. Valgfrie moduler til 2D- og 3D-dekonvolution, visualisering, analyse og GPU-drevet behandling giver dig mulighed for at tilpasse funktionerne efter dine behov. De Celleste GPU-accelerationsmodul til netværkslicens hjælper med at udføre 3D-dekonvolution og analyse på en brøkdel af tiden ved at bruge grafikprocessorenheden (GPU) på din EVOS PC eller arbejdsstation. Det hjælper også med at muliggøre behandling af tusindvis af voxels på én gang for hurtigere behandlingshastighed, øget ydeevne og bedre responstider. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper [3], Celleste 5 software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Bemærk det Celleste 5.0 Image Analysis Network Server Licens er påkrævet for brug med et hvilket som helst af modulerne. Celleste 5.0 software med GPU Acceleration Module giver dig disse vigtige fordele:• Strømlinede arbejdsflowværktøjer, der gør det nemt at visualisere og redigere billeder• Kraftige billedanalysefunktioner til segmentering, klassificering og kvantificering af enkelte billeder eller en batch af billeder• GPU-accelereret deconvolution for at øge ydeevnen og reducere tiden til resultater• Tydelige billeder på en brøkdel af tiden med CPU-baseret behandlingMere om deconvolution-modulerneDeconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genoprette systematisk tab af billedkontrast (sløring), som er resultatet af billedpunktspredningsfunktionen (PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste 5 moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.[1] Celleste 5.0 Image Analysis Network Server License [AMEP4868][2] Celleste Billedanalyse netværkssæde [AMEP4869]Udforsk det hele EVOS linje af billedbehandlingssystemer, tilbehør og tilbud [3] [www.thermofisher.com/EVOS]Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Celleste
Til brug med (udstyr) EVOS M5000, EVOSM7000 og andre billedbehandlingssystemer
Indhold og opbevaring Celleste 3D Deconvolution GPU-accelerationsmodulkort til netværkslicens
Mængde 1 controller