Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ 3D-visualiseringsmodul, enkeltbrugerlicens
Artikelnummer. 16626484
Skift visning
Mængde:
1 kort
Artikelnummer. Mængde
16626484 1 kort
1 options
Artikelnummer. 16626484 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4866
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Suite af billedanalyse- og visualiseringsværktøjer designet til en række biologiske applikationer, der lader dig transformere dine billeder til kvantitative data i en strømlinet og tilpasselig arbejdsgang
  • Celleste 5.0 Image Analysis Software er en suite af billedanalyse- og visualiseringsværktøjer designet til en række biologiske applikationer, der lader dig transformere dine billeder til kvantitative data i en strømlinet og tilpasselig arbejdsgang. Sammen med vores kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste 5-software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data.
  • Valgfrie moduler til 2D og 3D deconvolution, visualisering og analyse giver dig mulighed for at tilpasse funktionerne efter dine behov. Denne Celleste 5 3D-visualiseringsmodul hjælper med at forbedre 3D-objektvisualiseringen ved hjælp af en række kraftfulde værktøjer.
  • Strømlinede arbejdsflowværktøjer, der gør det nemt at visualisere og redigere billeder
  • Kraftige billedanalysefunktioner til segmentering, klassificering og kvantificering af enkelte billeder eller en batch af billeder
  • Baggrunds- og gennemsigtighedsjustering
  • Valg af forskellige projektionstyper, der passer bedst til dine billeder
  • Oprettelse og forbedring af 3D-film ved hjælp af nøgleframe-annoteringer, objektantal og intensitetsjusteringer
  • Deconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genoprette systematisk tab af billedkontrast (sløring), som er resultatet af billedpunktspredningsfunktionen (PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste 5 moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Invitrogen
Til brug med (udstyr) EVOS
Mængde 1 kort