Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ 3D-visualiseringsmodul, netværkslicens (inkluderer et sæde)
Artikelnummer. 16698977 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16698977 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16698977 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4917
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De Celleste 5.0 Image Analysis-pakke transformerer nemt billeder til kvantitative data i en strømlinet arbejdsgang. De Celleste Billedanalyse 3D-visualiseringsmodul til netværkslicens hjælper med at forbedre 3D-objektvisualiseringen ved hjælp af en række kraftfulde værktøjer efter 3D-dekonvolution.
De Celleste 5.0 Image Analysis-pakke transformerer nemt billeder til kvantitative data i en strømlinet arbejdsgang. De Celleste Billedanalyse 3D-visualiseringsmodul til netværkslicens hjælper med at forbedre 3D-objektvisualiseringen ved hjælp af en række kraftfulde værktøjer efter 3D-dekonvolution. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste 5 software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Der kræves en netværksserverlicens til brug med dette modul.
Celleste 5.0 Image Analysis Software Network License [1] er en komplet billedanalysepakke designet til en række biologiske applikationer, fra billedjusteringer og -behandling med manuelle og automatiske målinger over flere kanaler, til segmenterings- og klassificeringsværktøjer, der hjælper dig med at transformere billeder til kvantitative data i et strømlinet og tilpasseligt workflow. De Celleste 5.0 Billedanalyse Netværksserverlicens er designet til miljøer, hvor der ønskes brug af flere kopier. Netværksserverlicensen leveres med et sæde, og yderligere bløde licenssæder [2] kan tilføjes til enhver tid. Valgfrie moduler til 2D- og 3D-dekonvolution, visualisering, analyse og GPU-drevet behandling giver dig mulighed for at tilpasse funktionerne efter dine behov. De Celleste 3D-visualiseringsmodul til netværkslicens hjælper med at forbedre 3D-objektvisualiseringen ved hjælp af en række kraftfulde værktøjer efter 3D-dekonvolution. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper [3], Celleste 5 software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Bemærk det Celleste 5.0 Image Analysis Network Server Licens er påkrævet til brug med et hvilket som helst af modulerne. Celleste 5.0 software med Celleste 3D-visualiseringsmodul til netværkslicens giver dig disse vigtige fordele:• Strømlinede arbejdsflowværktøjer, der gør det nemt at visualisere og redigere billeder• Kraftige billedanalysefunktioner til segmentering, klassificering og kvantificering af enkelte billeder eller en batch af billeder• Baggrunds- og gennemsigtighedsjustering• Valg af forskellige projektionstyper, der passer bedst til dine billeder• Oprettelse og forbedring af 3D-film ved hjælp af nøgleframe-annoteringer, objektantal og intensitetsjusteringerMere om deconvolution-modulerne. PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste 5 moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.[1] Celleste 5.0 Image Analysis Network Server License [AMEP4868][2] Celleste Billedanalyse netværkssæde [AMEP4869]Udforsk det hele EVOS linje af billedbehandlingssystemer, tilbehør og tilbud [3] [www.thermofisher.com/EVOS]Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Celleste
Til brug med (udstyr) EVOS M5000, EVOSM7000 og andre billedbehandlingssystemer
Mængde 1 stk.