De Celleste 5.0 Image Analysis-pakke transformerer nemt billeder til kvantitative data i en strømlinet arbejdsgang. De Celleste 3D Deconvolution Modul til netværkslicens hjælper dramatisk med at forbedre opløsning og klarhed af tykke prøver som sfæroider, vævsskiver eller celler i 3D-matricer ved at dekonvolvere billed-Z-stacks.
De Celleste 5.0 Image Analysis-pakke transformerer nemt billeder til kvantitative data i en strømlinet arbejdsgang. De Celleste 3D Deconvolution Modul til netværkslicens hjælper med dramatisk at forbedre opløsning og klarhed af tykke prøver som sfæroider, vævsskiver eller celler i 3D-matricer ved at dekonvolvere billed-Z-stacks. Det hjælper også med at forbedre billedkvaliteten til præsentation, udgivelse eller 3D-volumenanalyse. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste 5 software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Der kræves en netværksserverlicens til brug med dette modul.
Celleste 5.0 Image Analysis Software Network License [1] er en komplet billedanalysepakke designet til en række biologiske applikationer, fra billedjusteringer og -behandling med manuelle og automatiske målinger over flere kanaler, til segmenterings- og klassificeringsværktøjer, der hjælper dig med at transformere billeder til kvantitative data i et strømlinet og tilpasseligt workflow. De Celleste 5.0 Billedanalyse Netværksserverlicens er designet til miljøer, hvor der ønskes brug af flere kopier. Netværksserverlicensen leveres med et sæde, og yderligere bløde licenssæder [2] kan tilføjes til enhver tid. Valgfrie moduler til 2D- og 3D-dekonvolution, visualisering, analyse og GPU-drevet behandling giver dig mulighed for at tilpasse funktionerne efter dine behov. De Celleste 3D Deconvolution Modul til netværkslicens hjælper med dramatisk at forbedre opløsning og klarhed af tykke prøver som sfæroider, vævsskiver eller celler i 3D-matricer ved at dekonvolvere billed-Z-stacks. Det hjælper også med at forbedre billedkvaliteten til præsentation, udgivelse eller 3D-volumenanalyse. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper [3], Celleste 5 software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Bemærk det Celleste 5.0 Image Analysis Network Server Licens er påkrævet til brug med et hvilket som helst af modulerne. Celleste 5.0 software med Celleste 3D Deconvolution Modul til netværkslicens giver dig disse vigtige fordele:• Strømlinede arbejdsflowværktøjer, der gør det nemt at visualisere og redigere billeder• Kraftige billedanalysefunktioner til segmentering, klassificering og kvantificering af enkelte billeder eller en batch af billeder• 3D blinde og ikke-blinde deconvolution muligheder• Fremskreden PSF kontroller med målte og teoretiske PSF muligheder• En suite af 3D-visnings- og visualiseringsværktøjer• Dramatisk forbedret billedkvalitetMere om deconvolution-modulerneDeconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genoprette systematisk tab af billedkontrast (sløring), som er resultatet af billedpunktspredningsfunktionen (PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste 5 moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.[1] Celleste 5.0 Image Analysis Network Server License [AMEP4868][2] Celleste Billedanalyse netværkssæde [AMEP4869]Udforsk det hele EVOS linje af billedbehandlingssystemer, tilbehør og tilbud [3] [www.thermofisher.com/EVOS]Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.