Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ 3D-analysemodul, enkeltbrugerlicens
Artikelnummer. 16522702
Skift visning
Mængde:
1 kort
Artikelnummer. Mængde
16522702 1 kort
1 options
Artikelnummer. 16522702 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4867
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Celleste 5.0 Image Analysis Software er en suite af billedanalyse- og visualiseringsværktøjer designet til en række biologiske applikationer, der lader dig transformere dine billeder til kvantitative data i en strømlinet og tilpasselig arbejdsgang.
Sammen med vores kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste 5-software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Valgfrie moduler til 2D og 3D deconvolution, visualisering og analyse giver dig mulighed for at tilpasse funktionerne efter dine behov. Denne Celleste 5 3D-analysemodul hjælper med at visualisere komplekse 3D-objekter ved hjælp af guidet segmentering designet til at lette identifikation og målinger.
Celleste 5.0-software med 3D-analysemodulet giver dig disse vigtige fordele:
• Strømlinede arbejdsflowværktøjer, der gør det nemt at visualisere og redigere billeder
• Kraftige billedanalysefunktioner til segmentering, klassificering og kvantificering af enkelte billeder eller en batch af billeder
• Automatisk segmentering af objekter ved hjælp af enhver 2D-ramme i Z-stakken
• Sømløs udbredelse t i Z med automatiserede eller semi-automatiserede værktøjer
• Automatisk generering af iso-overflader og pseudo-overflader
• 3D optælling, herunder samlokalisering
• Måling af punkt-til-punkt afstande, overflader
og volumener Mere om deconvolution-modulerne
Deconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genoprette systematisk tab af billedkontrast (sløring), som er resultatet af billedpunktspredningsfunktionen (PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste 5 moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Invitrogen
Til brug med (udstyr) EVOS
Mængde 1 kort