Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ 2D Deconvolution Modul, enkeltbrugerlicens
Artikelnummer. 16606484
Skift visning
Mængde:
1 kort
Artikelnummer. Mængde
16606484 1 kort
1 options
Artikelnummer. 16606484 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4864
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Suite af billedanalyse- og visualiseringsværktøjer designet til en række biologiske applikationer, der lader dig transformere dine billeder til kvantitative data i en strømlinet og tilpasselig arbejdsgang
  • Celleste 5.0 Image Analysis Software er en suite af billedanalyse- og visualiseringsværktøjer designet til en række biologiske applikationer, der lader dig transformere dine billeder til kvantitative data i en strømlinet og tilpasselig arbejdsgang. Sammen med vores kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste 5-software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data.
  • Valgfrie moduler til 2D og 3D deconvolution, visualisering og analyse giver dig mulighed for at tilpasse funktionerne efter dine behov. Denne Celleste 5 2D Blind/Ikke-Blind Deconvolution Modul hjælper med at forbedre enkeltplans billedkvalitet (S/N) af celler eller vævsskiver ved at fjerne uklar baggrund (ude af fokus lys)
  • Strømlinede arbejdsflowværktøjer, der gør det nemt at visualisere og redigere billeder
  • Kraftige billedanalysefunktioner til segmentering, klassificering og kvantificering af enkelte billeder eller en batch af billeder
  • Blind og ikke-blinde deconvolution muligheder
  • Dramatisk forbedret billedkvalitet
  • Fjernelse af sløring, der kan skjule vigtige detaljer
  • Værktøjerne til at generere mere imponerende billeder og pålidelige data
  • Deconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genoprette systematisk tab af billedkontrast (sløring), som er resultatet af billedpunktspredningsfunktionen (PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste 5 moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Invitrogen
Til brug med (udstyr) EVOS
Mængde 1 kort
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.