Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ 5.0 3D Blind/Ikke-Blind Deconvolution modul
Artikelnummer. 16616484
Skift visning
Inkluderer:
1 kort
Artikelnummer. Inkluderer
16616484 1 kort
1 options
Artikelnummer. 16616484 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4865
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Celleste™ 5.0 Image Analysis Software er en suite af billedanalyse- og visualiseringsværktøjer designet til en række biologiske applikationer, der lader dig transformere dine billeder til kvantitative data i en strømlinet og tilpasselig arbejdsgang.
Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste™ 5-software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data. Denne Celleste™ 5 3D Blind/Ikke-Blind Deconvolution Modulet hjælper dramatisk med at forbedre opløsning og klarhed af tykke prøver som sfæroider, vævsskiver eller celler i 3D-matricer ved at dekonvolvere billed-Z-stacks. Det hjælper også med at forbedre billedkvaliteten til præsentation, udgivelse eller 3D-volumenanalyse.
Celleste™ 5.0-software med 3D Blind/Non-Blind Deconvolution Modulet giver dig disse vigtige fordele:
  • Strømlinede arbejdsflowværktøjer, der gør det nemt at visualisere og redigere billeder
  • Kraftige billedanalysefunktioner til segmentering, klassificering og kvantificering af enkelte billeder eller en batch af billeder
  • Blind og ikke-blinde deconvolution muligheder
  • Fremskreden PSF kontroller med målte og teoretiske PSF muligheder
  • En suite af 3D-visnings- og visualiseringsværktøjer
  • Dramatisk forbedret billedkvalitet
Mere om dekonvolutionsmodulerne
Deconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genoprette systematisk tab af billedkontrast (sløring), som er resultatet af billedpunktspredningsfunktionen (PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste 5 moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til brug med EVOS
Inkluderer 1 kort