Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ Billedanalysesoftwareopgradering, enkeltbrugerlicens
Artikelnummer. 16656484
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
16656484 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 16656484 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4870
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Celleste Billedanalyseopgradering, enkeltbrugerlicens, giver dig alle muligheder og funktioner fra Celleste 6.0 Billedanalysesoftware.
Celleste Billedanalyseopgradering, enkeltbrugerlicens, giver dig alle muligheder og funktioner fra Celleste 6.0 Billedanalysesoftware. De væsentligste forbedringer er prækonfigurerede analyseskabeloner, der er optimeret til at levere de mest relevante data til en række cellebaserede assays og en ikonbaseret wizard-drevet arbejdsgang strømliner billedanalyse og leverer data hurtigere. En række datavisningsmuligheder giver brugerne mulighed for at se resultater på tværs af pladen som varmekort, billedmontager, histogrammer, cirkeldiagram og mere. Valgfri deconvolution, rendering og GPU acceleration moduler tillader tilpasning af Celleste funktioner til dine cellemodeller og analysekrav. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS mikroskoper, Celleste 6-software giver dig mulighed for problemfrit at fange, behandle, måle, analysere og dele billeder og data.
Celleste 6 Image Analysis Software giver dig disse vigtige fordele:
•Ikonbaseret wizard-drevet arbejdsgang strømliner billedanalyse og eliminerer gætværk
• Forudkonfigurerede og optimerede analyseskabeloner til almindelige applikationer hjælper med at udlede de mest relevante resultater fra billedsæt
• Bredt udvalg af rapportformater til at visualisere resultater, oprette rapporter og dele billeder og data
• Valgfrie moduler til 2D- og 3D-dekonvolution, 3D-visualisering og 3D-analyse tilgængelige for at opfylde dine specifikke behov
Billedanalyse
De Celleste 6 Multi Channel Analysis (MCA) værktøj er baseret på prækonfigurerede algoritmer, analyseskabeloner, der er blevet trænet på repræsentative data til optimalt at segmentere og klassificere billeder fra en række almindelige cellebaserede assays. Vælg blot den app, der svarer til din interesseanalyse, og følg den wizard-baserede arbejdsgang, der guider en bruger trin-for-trin fra billede til datagenerering med et par klik. Inspicer billeder på tværs af pladen ved at klikke eller ved at køre“ spil” fungere. Anvend derefter blot analysen på de ønskede brønde og se straks resultaterne i et format, der er mest passende til analysen. Vælg mellem blokdiagram, graf, varmekort, histogram, cirkeldiagram, scatter plot eller 3D. Forfin efter ønske og anvend på de ønskede felter og brønde i datasættet.
Alternativt kan du bruge hele pakken af kraftfulde værktøjer i Celleste 6 for at tilpasse billedanalyse til dine specifikke behov, fra billedjusteringer, baggrundskorrektion, justering og fliselægning, optælling og dimensionering ved hjælp af kraftfulde segmenterings- og klassificeringsværktøjer, målinger i op til fire dimensioner, der anvendes automatisk over flere kanaler, felter og brønde. Vis og eksporter data med det samme sæt muligheder som i MCA-arbejdsområdet.
Celleste 6-software er en kraftfuld billedanalyseløsning, der hjælper med at gøre dit billedforskningsjob nemmere og øger din produktivitet ved problemfrit at levere billeder og nøjagtige data. Med den dokumenterede anvendelighed af EVOS mikroskoper, har du nu værktøjerne, der gør det nemt at fange, behandle, måle, analysere og dele dine vigtige billeder og data mere effektivt end nogensinde før.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produktlinje Invitrogen
Til brug med (udstyr) EVOS
Indhold og opbevaring Celleste Billedanalysesoftwareopgraderingskort
Mængde 1 pakke