Få mere at vide
Invitrogen™ Celleste™ 2D Deconvolution med GPU Acceleration Module, netværkslicens
Beskrivelse
Denne Celleste 2D Deconvolution GPU Acceleration Module netværkslicens (inkluderer et sæde) hjælper med at dekonvolvere 2D-billedsæt på en brøkdel af tiden ved at bruge grafikprocessorenheden (GPU) på din EVOS PC eller arbejdsstation. Det bruges i forbindelse med Celleste software (Kat. Nr. AMEP4941) og 2D-dekonvolutionsmodul (AMEP4915 [inkluderer et sæde]) til effektivt at fjerne baggrunden fra billeder og forbedre signal-til-støj-forhold. En enkeltbrugerlicens er også tilgængelig (AMEP4939).
Celleste 6 Billedanalysesoftware med 2D Deconvolution og 2D Deconvolution GPU-accelerationsmoduler tilbyder disse vigtige fordele:
- Ikonbaseret guidedrevet arbejdsgang strømliner billedanalyse og eliminerer gætværk
- Forudkonfigurerede og optimerede analyseskabeloner til almindelige applikationer hjælper med at udlede de mest relevante resultater fra billedsæt
- Bredt udvalg af rapportformater til at visualisere resultater, oprette rapporter og dele billeder og data
- Forbedre signal-til-støj-forhold ved deconvolution og generer billeder og data af højere kvalitet
- GPU-accelereret deconvolution for at øge ydeevnen og reducere tiden til resultater
- Klare billeder på en brøkdel af tiden med CPU-baseret behandling
Mere om dekonvolution
Deconvolution er en algoritmebaseret proces, der bruges til at genoprette det systematiske tab af billedkontrast (sløring), som er resultatet af billedpunktspredningsfunktionen (PSF ). De kraftfulde 2D- og 3D-gendannelsesalgoritmer, der er tilgængelige i Celleste moduler giver dig mulighed for at dekonvolvere dine billeder for at forbedre kontrast og kvalitet, eller at visualisere dem i Z, over tid og efter kanal, og derefter analysere det resulterende billede ved hjælp af et udvidet værktøjssæt.
Celleste 6-software er en kraftfuld billedanalyseløsning, der hjælper med at gøre dit billedforskningsjob nemmere og øger din produktivitet ved problemfrit at levere billeder og nøjagtige data. Sammen med de kraftfulde billedoptagelsesmuligheder EVOS billedbehandlingssystem, har du værktøjerne, der gør det nemt at fange, behandle, måle, analysere og dele dine vigtige billeder og data mere effektivt end nogensinde før.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | modul |
| Produktlinje | Celleste |
| Til brug med (udstyr) | Celleste Software (Kat. Nr. AMEP4941) og 2D Deconvolution Modul (AMEP4915) |
| Licens | Netværk |
| Mængde | 1 licens |