Få mere at vide
AcroBiosystems Cellectra Human CD14 nBeads, premium-kvalitet (til celler)
Artikelnummer. 31451885 Shop alle ACROBiosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 109 celler
Artikelnummer. Mængde
31451885 1 x 109 celler
1 options
Artikelnummer. 31451885 Leverandør AcroBiosystems Leverandørnr. MBSS0011×10^9cells
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Cellectra Human CD14 nBeads, premium-kvalitet (for celler), udtrykkes fra humant HEK293.
Cellectra Human CD14 nBeads, premium-kvalitet (for celler), udtrykkes fra humant HEK293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette produkt er stabilt efter opbevaring ved: 2 °C til 8 °C i 36 måneder i lyofiliseret tilstand; 2 °C til 8 °C i 18 måneder under sterile forhold efter genopbygning. Undgå venligst gentagne fryse-tø-cyklusser efter rekonstruktion.
Partikelstørrelse 50 nm
Form Lyofiliseret, frysetørret
Mængde 1 x 109 celler
Til brug med (applikation) For positiv selektion af monocytter og makrofager fra friske eller frosne humane perifere mononukleære blodceller (PBMC'er)
Arter ADN
Tilstrækkelig til 1 x 109 celler