Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade
Kulturområde:
1000 cm 2
2000 cm 2
4000 cm 2
Bakkelag:
4
8
16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Beskrivelse
- Ny TC-behandlet flerlagsanordning, der dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 til 10.000 cm 2
- Minimum plads nødvendig til håndtering af enheden 40 % højere overflade/volumen-forhold end konventionelle flerlagssystemer
- TC Overfladebehandling for optimal cellevedhæftning
- Optimal ventilation gennem central gasstøttekanal
- Gasindtag og -udtag udstyret med filtre
- Nem tilgængelighed på grund af bred åbning
- Forudsigelig opskalering inden for ét format (250 cm 2 til 10.000 cm 2 )
- Velegnet til grundforskning såvel som industrielle anvendelser
- Steril (SAL 10-6)
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- Fri for påviselig Nase, RNase og humant DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 86.6 mm |
| Produkttype | Cellekulturkolbe |
| Temperaturområde (metrisk) | 4° til 37 °C |
| Bredde (metrisk) | 199.49 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Skruelåg |
| Kulturområde | 1000 cm 2 |
| Bakkelag | 4 |
| Vis mere |