Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Systemer med hjørneclips
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17310230 Shop alle Corning produkter
Overfladebehandling:
CellBIND
Vævskulturbehandlet
Artikelnummer. 17310230
Brand: Corning™ 3032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De CellCube™ modul er en integreret, indkapslet, steril engangsenhed, der er 100 % trykholdtestet før forsendelse. Den består af en række parallelle styrenplader, der er forbundet for at skabe tynde, forseglede, laminære strømningsrum mellem tilstødende plader. Hver kulturplade modtager proprietær vævskulturbehandling før samling for at sikre tæt, ensartet cellevækst.
CellCube™ moduler giver:
  • en række parallelle polystyrenplader, der er forbundet for at skabe tynde, forseglede, laminære strømningsrum mellem tilstødende plader.
  • 85.000 cm 2 polystyren vækstoverflade optimalt behandlet med Corning™ CellBIND™ overflade for vækst af tilknytningsafhængige celler.
  • et perfunderet miljø, som i højere grad simulerer in vivo-forhold og pålideligt distribuerer næringsstoffer og ilt.
  • en integreret, indkapslet, steril engangsenhed, der er 100 % trykholdtestet før forsendelse.
Corning™ CellBIND™ Overfladefordele:
  • Forbedrer cellevedhæftning, hvilket fører til øget cellevækst og udbytte
  • Resulterer i mere ensartet og jævn cellevedhæftning
  • Hjælper med at tilpasse cellerne til nedsat serum eller serumfri tilstand
  • Reducerer for tidlig celleløsning fra sammenflydende kulturer
  • Kan eliminere behovet for kedelige, tidskrævende, dyre og lavstabile biologiske belægninger
  • Ikke en belægning, kræver ingen køling eller speciel håndtering og er stabil ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 L
Inkluderer Hjørne clips
Form Firkant
Uddannet Nej
Sterilitet Steril
Kulturområde 85.000 cm 2
Overfladebehandling CellBIND
Bakkelag 100