Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Systemer med hjørneclips
Shop alle Corning produkter
Overfladebehandling:
CellBIND
Vævskulturbehandlet
Beskrivelse
CellCube™ moduler giver:
- en række parallelle polystyrenplader, der er forbundet for at skabe tynde, forseglede, laminære strømningsrum mellem tilstødende plader.
- 85.000 cm 2 polystyren vækstoverflade optimalt behandlet med Corning™ CellBIND™ overflade for vækst af tilknytningsafhængige celler.
- et perfunderet miljø, som i højere grad simulerer in vivo-forhold og pålideligt distribuerer næringsstoffer og ilt.
- en integreret, indkapslet, steril engangsenhed, der er 100 % trykholdtestet før forsendelse.
Corning™ CellBIND™ Overfladefordele:
- Forbedrer cellevedhæftning, hvilket fører til øget cellevækst og udbytte
- Resulterer i mere ensartet og jævn cellevedhæftning
- Hjælper med at tilpasse cellerne til nedsat serum eller serumfri tilstand
- Reducerer for tidlig celleløsning fra sammenflydende kulturer
- Kan eliminere behovet for kedelige, tidskrævende, dyre og lavstabile biologiske belægninger
- Ikke en belægning, kræver ingen køling eller speciel håndtering og er stabil ved stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Inkluderer | Hjørne clips |
| Form | Firkant |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Kulturområde | 85.000 cm 2 |
| Overfladebehandling | Vævskulturbehandlet |
| Bakkelag | 100 |