Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Moduler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17289109 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1.5 L
Bakkelag:
10
25
Overfladebehandling:
CellBIND
Vævskulturbehandlet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17289109
Brand: Corning™ 3304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De CellCube™ modul er en integreret, indkapslet, steril engangsenhed, der er 100 % trykholdtestet før forsendelse. Den består af en række parallelle styrenplader, der er forbundet for at skabe tynde, forseglede, laminære strømningsrum mellem tilstødende plader. Hver kulturplade modtager proprietær vævskulturbehandling før samling for at sikre tæt, ensartet cellevækst.
CellCube Moduler giver:
  • en række parallelle polystyrenplader, der er forbundet for at skabe tynde, forseglede, laminære strømningsrum mellem tilstødende plader.
  • polystyren vækstoverflade optimalt behandlet til vækst af vedhæftningsafhængige celler.
  • et perfunderet miljø, som i højere grad simulerer in vivo - forhold og pålideligt distribuerer næringsstoffer og ilt.
  • en integreret, indkapslet, steril engangsenhed, der er 100 % trykholdtestet før forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Individuelt pakket
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Produkttype CellCube™ modul
Form Firkant
Uddannet Nej
Sterilitet Steril
Kulturområde 21.250 cm 2
Overfladebehandling CellBIND
Bakkelag 25