Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Moduler
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1.5 L
Bakkelag:
10
25
Overfladebehandling:
CellBIND
Vævskulturbehandlet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
CellCube Moduler giver:
- en række parallelle polystyrenplader, der er forbundet for at skabe tynde, forseglede, laminære strømningsrum mellem tilstødende plader.
- polystyren vækstoverflade optimalt behandlet til vækst af vedhæftningsafhængige celler.
- et perfunderet miljø, som i højere grad simulerer in vivo - forhold og pålideligt distribuerer næringsstoffer og ilt.
- en integreret, indkapslet, steril engangsenhed, der er 100 % trykholdtestet før forsendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Individuelt pakket |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Gradueringer | Nej |
| nr. pr. sag | 2 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | CellCube modul |
| Form | Firkant |
| Sterilitet | Steril |
| Kulturområde | 8500 cm 2 |
| Overfladebehandling | Vævskulturbehandlet |
| Vis mere |