Få mere at vide
Corning™ CellCube modul
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10693143 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5000 til 7601 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10693143 5000 til 7601 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10693143 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3321
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Designet til at forbedre cellevedhæftning under vanskelige forhold
Designet til at forbedre cellevedhæftning under vanskelige forhold, såsom reduceret serum eller serumfrit medium, hvilket resulterer i højere celleudbytte. Standard 33 mm gevindhætter har en μ0,2 m ikke-fugtig membran forseglet for at tillade gasudveksling. Fyldningsdele med en diameter på 26 mm giver direkte adgang til kammeret.
  • CellBIND™ overfladebehandling
  • Forbedret cellevedhæftning
  • Certificeret ikke-pyrogen og steriliseret ved gammastråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 til 7601 ml
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 2
Produkttype CellBind CellStack
Uddannet Ja
Kulturområde 25,440 cm²
Mængde 1 Pakke
Steriliseringsmetode Gammastråling