Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Moduler, med aseptiske stik
Shop alle Corning produkter
Bakkelag:
10-lag
100-lag
25-lag
Beskrivelse
- Bruger en vævskulturbehandlet vækstoverflade til cellevedhæftning og perfuserer kontinuerligt cellerne med frisk medium for øget celleproduktivitet
- De CellCube Systemet giver et miljø, der mere nøje simulerer in vivo-forhold og pålideligt distribuerer næringsstoffer og ilt med lave differentialgradienter på tværs af alle celler i modulerne.
- De CellCube moduler giver en traditionel vævskulturbehandlet overflade eller Corning CellBIND™ overflade for vækst af tilknytningsafhængige celler.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
Inkluderer | Vækstoverflade og aseptiske konnektorer |
nr. pr. sag | 2/Cs. |
nr. pr. pakke | 1/Pk. |
Sterilitet | Steril |
Kulturområde | 8500 cm² |
Bakkelag | 10-lag |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ CellCube™ Moduler, med aseptiske stik >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion