Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Culture System Clean Room Cart med bakke
Artikelnummer. 17299109 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CellCube™ moduler
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17299109 CellCube™ moduler
1 options
Artikelnummer. 17299109 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 92341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201930.00 DKK
    191060.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 10869.24 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
De CellCube™ Culture System Clean Room Cart er en enhed designet til forenklet installation, påfyldning, såning, drift og høst af op til fire 100-lags CellCube™ moduler.
  • Rustfrit stål
  • Autoklaverbar
  • Mobilstativ der kan rumme op til 4 CellCube™ moduler i et lille fodaftryk
  • Moduler kan drejes 360 grader
  • Justerbar akselafstand kan dimensioneres til at passe til et bredt udvalg af spor fundet i inkubations- eller miljøkamre, hvilket gør det til et alsidigt produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) CellCube™ moduler