Få mere at vide
Invitrogen™ CellBlox™ Blokerende buffer
Mængde:
100 Tests
25 Tests
500 Tests
Descripción
- Formuleret til at blokere uspecifik binding af Invitrogen™ NovaFluor™ etiketter med celler, der kan resultere i højere baggrundsmærkning
- CellBlox™ Blocking Buffer er en ikke-antistof, –ikke-proteinbaseret blokeringsopløsning, og bør bruges hver gang a NovaFluor farvestof bruges til at mærke enhver celletype for at minimere baggrundsmærkning
- Anbefales til brug med cyaninbaserede farvestoffer eller cyaninbaserede tandemfarvestoffer for at blokere uspecifikke interaktioner med monocytter og makrofager for at minimere baggrundsmærkning
- Brug af CellBlox Blokering af buffer kræver minimal ændring af de fleste flowcytometri-farvningsprotokoller
- Tilføj 5μ L buffer direkte til en cellesuspension indeholdende 103 til 108 celler før tilsætning af et antistof med 100μ L som et endeligt farvningsvolumen
- Buffer kan tilsættes til en antistofcocktailblanding før mærkning af celler ved at tilføje 5μ L buffer for hver farvede prøve, der skal mærkes med antistofcocktailblandingen, med 100μ L som et endeligt farvningsvolumen
- Brug altid CellBlox Blokering Buffer med NovaFluor farvestoffer ved mærkning af celler for den bedste baggrundsreduktion
- Kompatibel med alle fluoroforer og med Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle pletter
- Kan bruges med ethvert fluorofor-antistofkonjugat som en højtydende monocyt- og makrofagblokerende opløsning
- CellBlox Blocking Buffer er kompatibel med andre blokerende reagenser såsom Fc Block, blokerende proteiner, Brilliant Stain Buffer og Super Bright Complete Staining Buffer
- Buffer er ikke påkrævet ved mærkning af antistofindfangningsperler
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Blocking Buffer |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Mængde | 25 Tests |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido