Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Cellekulturkar - nyt design
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17293074 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
18.000 cm 2
6000 cm 2
Produkttype:
12-lags kar
36-lags kar
nr. pr. sag:
2/Cs.
4/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Produkttype nr. pr. sag Pakningsstørrelse
17293074 6000 cm 2 12-lags kar 4/Cs. Pakke med 4
17213084 18.000 cm 2 36-lags kar 2/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17293074 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 20012
På lager
Flere celler– giver op til 5X vækstoverfladearealet af et traditionelt cellekulturkar med sammenligneligt fodaftryk.
CorningshøjudbyttePER formance (HYPER) platform - lukket system til højudbytte cellevækst
De Corning HYPERStack cellekulturkar kombinerer det bedste fra to Corning produkter: de Corning CellSTACK™ og den Corning HYPER Flaske™ cellekulturkar. Udnyttelsen af gasgennemtrængelig filmteknologi tilvejebragt i det rumlige fodaftryk CellSTACK fartøj tillader HYPERStack platform for at være blandt de mest effektive, skalerbare cellekulturbeholdere til adhærent cellekultur, der er tilgængelig i dag.
Funktioner og fordele
  • Flere celler– giver op til 5X vækstoverfladearealet af et traditionelt cellekulturkar med sammenligneligt fodaftryk
  • Lukket system– ingen åbne væskemanipulationer
  • Skalerbart produkt– tilbud i flere størrelser understøtter opskalering og udskalering
  • Ergonomisk design– lettere manipulation med håndteringsudstyr og tilbehør
  • Fast medievolumen– 0,2 mL/cm 2 fylder beholderen for mindre volumetrisk affald
Vejledning til overfladebehandling
Corning CellBIND™ overfladebehandling er designet til at forbedre cellevedhæftningen og øge celleudbyttet, forbedre vedhæftningen af løst klæbende celler og opretholde væksten under reducerede serum- eller serumfrie forhold. Alternativt kan en ikke-behandlet mulighed understøtte konventionel cellevedhæftning og muliggøre en hurtigere og skånsom høstprocedure til nedstrømsbehandling og analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), Ikke-pyrogen, USP Klasse VI testet, Strålingssteriliseret (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10⁻⁶
Kapacitet (metrisk) 1310 mL
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Højde (metrisk) 71 mm
Inkluderer 1 cellekulturkar
Længde (engelsk) 13,42 tommer
Længde (metrisk) 342 mm
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype 12-lags kar
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 8,15 tommer
Bredde (metrisk) 207 mm
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Kulturområde 6000 cm 2
Overfladebehandling CellBIND
Volumen (metrisk) Virker 1310 mL
Bakkelag 12
Mængde 1 hv.