Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ 384-brønd, CellBIND-behandlet, flad bund, lavflange mikroplade
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 20/Pk., 100/Cs. |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 112μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 til 80μ l |
| Vis mere |