Beskrivelse
- Uigennemsigtige vægge for at forhindre brønd til brønd krydstale
- Optisk klar flad brøndbund tillader direkte mikroskopisk visning
- Kan bruges til både top og bund læseinstrumenter
- Flad bund med 112 μL samlet volumen
- Anbefalet arbejdsvolumen på 20 til 80 μL
- Corning CellBIND overfladebehandlet for optimal cellevedhæftning
- Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
- Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 til 80μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | CellBIND |
| Vis mere |