Få mere at vide
Cell Viability Incorporated™ CCD Cell Viability Reagent Pack
Artikelnummer. 12740616
Skift visning
Produkttype:
Cell Viability Reagent Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12740616 Cell Viability Reagent Kit Hver
1 options
Artikelnummer. 12740616 Leverandør Cell Viability Incorporated™ Leverandørnr. 2400102
 Begrænset vare
Spar penge uden at miste ydeevnen med alternative reagenser til automatiske CCD-cellelevedygtighedsanalysatorer. Cell Viability Incorporated™ CCD Cell Viability Reagent Pack har langvarig materialestabilitet.
  • Samme tælleydelse som den originale reagenspakkeleverandør.
  • Velegnet til Vi-Cell™ analysatorer.
  • Langsigtet materialestabilitet - ingen køling nødvendig.
  • Omkostningsbesparelser.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Designet som en direkte erstatning for Vi-Cell™ Analyzer reagenspakke.
Oversigt Inkluderer reagenssæt og 200 prøvekopper.
Produkttype Cell Viability Reagent Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cell Viability Reagent Pack
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol