Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Cellestimuleringscocktail (plus proteintransporthæmmere) (500X)
Beschreibung
Cocktail af phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA), ionomycin, brefeldin A og monensin. Behandling med PMA og ionomycin er tilstrækkelig til at inducere aktivering af mange celletyper for at producere cytokiner. Brefeldin A og Monensin resulterer i akkumulering af udskilte proteiner i det endoplasmatiske retikulum og Golgi-apparatet
- En cocktail af phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA), ionomycin, brefeldin A og monensin
- Behandling med PMA og ionomycin er tilstrækkelig til at inducere aktivering af mange celletyper for at producere cytokiner
- Brefeldin A og Monensin resulterer i akkumulering af udskilte proteiner i det endoplasmatiske retikulum og Golgi-apparatet
- Det kan således bruges til induktion og efterfølgende intracellulær påvisning af cytokiner og andre udskilte proteiner i både in vitro -dyrkede og ex vivo- celler
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 100μ L |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, funktionelle analyser, cellekultur |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Cellestimuleringscocktail |