Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Cellestimuleringscocktail (500X)
Mængde:
100μ L
4 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
Beskrivelse
- Kan bruges til at inducere cytokinproduktion i in vitro cellekultur til efterfølgende påvisning i immunassays
- Kan også bruges sammen med Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X) (kat. 00-4980) til intracellulær retention af den inducerede cytokinekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100μ L |
| Volumen (metrisk) | 100 μL |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Cellestimuleringscocktail |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- eBioscience Cell Stimulation Cocktail (500X)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol