Få mere at vide
Molecular Probes™ Opsætning af cellesorteringsperler (til UV-lasere)
Artikelnummer. 15471104
Skift visning
Mængde:
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471104 3 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15471104 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. C16506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 DKK
    2360.40 DKK / Pakke med 2
    Spare 449.60 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opsætning af cellesorteringsperler (til UV-lasere)
Molecular Probes™ Cellesorteringsopsætning Perler er pålidelige standarder for flowcytometri sorteringsinstrument opsætning og kalibrering. Cellesorteringsopsætningskuglerne tilnærmer størrelsen, emissionsbølgelængden og intensiteten af mange biologiske prøver og kan derfor bruges til at kalibrere ’et flowcytometers cellesorteringssystem, inklusive laserkilde, optik og strømflow. Perlerne er optimeret til kontrol af cellesorteringsindstillinger såsom faldforsinkelse og effektivitet (celletab under sortering).
Se oplysninger for alle flowcytometrikalibrering og størrelsesreferenceperler.
Cell Sorting Set-up Beads er tilgængelige til brug med UV, blå, grøn/gul og rød lasere. μDisse 6,0 m perler til UV-lasere er fluorescerende farvestof-infunderede mikrosfærer, der er –exciterbare mellem 350 370 nm med emission i området 400 470 –nm.
Cellesorteringsopsætningsperler giver:
  • Konsistens i produktionen, der skaber ideelle referencestandarder
  • Tillid gennem pålidelig, optimal instrumentydelse
  • Kompatibilitetsbrug —med ethvert instrument
    Perlemærkning
    Som med alle vores flowcytometri-standardmikrosfærer, farves cellesortering-opsætningskuglerne indvendigt i stedet for på overfladen. Farvestofferne er derfor isoleret fra miljøinteraktioner, der kan forårsage variabel fluorescensoutput, hvilket resulterer i fremragende signalstabilitet. Disse μ6,0 m fluorescerende polystyren-mikrosfærer leveres som suspensioner pakket i dråbehætteglas til praktisk dispensering og fås i et udvalg af fire farver (UV, blå, grøn/gul, rød) for at matche din laser.
    Farvestofferne, der bruges til fremstilling af cellesorteringsopsætningsperlerne, er blevet nøje udvalgt til at give emissionstoppe sammenfaldende med celler mærket med almindeligt anvendte fluorescerende farvestoffer. Emissionsprofilerne for disse standarder er bevidst smalle i forhold til celler mærket med et tilsvarende fluorescerende farvestof. På grund af deres snævre emissionsprofiler udviser perler af to forskellige fluorescerende farver minimal spektral overlapning, og lidt eller ingen farvekompensation er nødvendig, når der opsættes til flerfarvede eksperimenter.
    Bemærkninger:
    Disse perler er et alternativ til PeakFlow™ flowcytometri referenceperler.
    For optimal verifikation af laserjusteringen af et cellesorteringscytometer, se venligst vores udvalg af Alignflow™ Flow Cytometri Alignment Beads.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Indhold og opbevaring Indeholder 2 hætteglas Cell Sorting Set-up Beads (1,5 mL pr. hætteglas). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
    Format Affjedring
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Mængde 3 ml
    Farve Ultraviolet
    Detektionsmetode Fluorescens
    Excitationsbølgelængdeområde 350-375 ⁄460
    Pletkonfiguration Kerne
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produkttype Celle Sortering Opsætning Perler