Få mere at vide
Invitrogen™ Opsætning af cellesorteringsperler (til blå lasere)
Artikelnummer. 15292018
Skift visning
Mængde:
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15292018 3 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15292018 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C16508
 Begrænset vare
På lager
Tilnærmelsesvis størrelsen, emissionsbølgelængden og intensiteten af mange biologiske prøver, og kan derfor bruges til at kalibrere et flowcytometers cellesorteringssystem, herunder laserkilde, optik og strømflow.
  • Pålidelige standarder for flowcytometri sorteringsinstrument opsætning og kalibrering.
  • Optimeret til kontrol af cellesorteringsindstillinger såsom faldforsinkelse og effektivitet (celletab under sortering).
  • Tilgængelig til brug med UV, blå, grøn/gul og rød lasere.
  • Til blå lasere
  • Fluorescerende farvestof-infunderede mikrosfærer, der er exciterbare ved 488 nm med emission i området 515 660 –nm.
  • Konsistens i produktionen, der skaber ideelle referencestandarder
  • Tillid gennem pålidelig, optimal instrumentydelse
  • Kompatibilitetsbrug —med ethvert instrument
  • Bejdset indvendigt i stedet for på overfladen.
  • Leveres som suspensioner pakket i dråbehætteglas til praktisk dispensering og fås i et udvalg af fire farver (UV, blå, grøn/gul, rød) for at matche din laser.
  • Udvalgt til at give emissionstoppe sammenfaldende med celler mærket med almindeligt anvendte fluorescerende farvestoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6μ m
Indhold og opbevaring Indeholder 2 hætteglas Cell Sorting Set-up Beads (1,5 mL pr. hætteglas). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Format Affjedring
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Mængde 3 ml
Detektionsmetode Fluorescens
Excitationsbølgelængdeområde ⁄488 515
Pletkonfiguration Kerne
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Celle Sortering Opsætning Perler