Få mere at vide
TPP™ Roterbare celleskrabere
Artikelnummer. 11371714
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Pakningsstørrelse
11371714 240 mm Pakke med 150
1 options
Artikelnummer. 11371714 Leverandør TPP™ Leverandørnr. 99002
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Designet med skarp kantblad til at indsamle ren og komplet celleprøve. TPP™ Roterbare celleskrabere har et frit roterende blad for at give adgang til alle hjørner.
Sådan ændrer du vinklen: tryk let ved at skubbe håndtaget nedad mod bunden af beholderen; let drejning af håndtaget vil få klingen til at dreje i den ønskede retning.
  • Små hævede knopper på håndtaget for et skridfrit og sikkert greb med gummihandsker
  • Fnugfri blisteremballage
  • Enkelt indpakket, fnugfri papir/plastik blisteremballage
  • Praktisk, stabelbar dispenserboks
Tekniske data
Bredde (metrisk) klinge 13 mm
Til brug med (udstyr) Vævskulturkolber, flade rør, fade
Længde (metrisk) håndtag 240 mm
Materiale Polyethylen