Få mere at vide
TPP™ Celleskrabere
Bredde (metrisk) klinge:
20 mm
Beskrivelse
TPP™ celleskraberen kræver et let tryk på håndtaget ved hjælp af pegefingeren, og skubber således håndtaget nedad mod containerens bund.
- Frit roterende klinge
- Fuld adgang til alle hjørner
- Forskellige klingebredder
- Små hævede knopper på håndtaget
- Fnugfri blisteremballage
- Brugervenlig TPP dispenser etui
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (engelsk) Blade | 0,7874 tommer. |
| Bredde (metrisk) klinge | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | Vævskulturkolbe T-75 / T-150, vævskulturskål 100/150 |
| nr. pr. sag | 150/Cs. |
| Produkttype | Celleskraber |
| Materiale | Polyethylen |