Få mere at vide
TPP™ Celleskrabere
Artikelnummer. 11391714
Skift visning
Bredde (metrisk) klinge:
20 mm
Artikelnummer. Bredde (metrisk) klinge
11391714 20 mm
1 options
Artikelnummer. 11391714 Leverandør TPP™ Leverandørnr. 99003
Forventet forsendelse: 14-12-2026
TPP™ celleskraberen kræver et let tryk på håndtaget ved hjælp af pegefingeren, og skubber således håndtaget nedad mod containerens bund.
    Frit roterende klinge
  • Fuld adgang til alle hjørner
  • Forskellige klingebredder
  • Små hævede knopper på håndtaget
  • Fnugfri blisteremballage
  • Brugervenlig TPP dispenser etui
Tekniske data
Bredde (engelsk) Blade 0,7874 tommer.
Bredde (metrisk) klinge 20 mm
Til brug med (udstyr) Vævskulturkolbe T-75 / T-150, vævskulturskål 100/150
nr. pr. sag 150/Cs.
Produkttype Celleskraber
Materiale Polyethylen