Få mere at vide
Greiner Bio-One Celleskrabere
Artikelnummer. p-7075405
Længde (metrisk) håndtag:
28 cm
Artikelnummer. 10516762
Brand: Greiner Bio-One 541070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til skånsom mekanisk fjernelse af klæbende celler. Greiner Bio-One Celleskraberes design minimerer enhver ophobning af cellesuspension til bladstrukturen.
  • Steril
  • Optimeret skraberdesign for maksimal cellehøst
  • Drejevinkel 60 °C
  • Individuelt pakket
Serviceplan
Nej
garanti
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) klinge 1.8 cm
Længde (metrisk) håndtag 28 cm
nr. pr. sag 100/Cs.
Produkttype Celleskraber