Få mere at vide
Greiner Bio-One Celleskrabere
Beskrivelse
- Steril
- Optimeret skraberdesign for maksimal cellehøst
- Drejevinkel 60 °C
- Individuelt pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) klinge | 1.8 cm |
| Længde (metrisk) håndtag | 40 cm |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Produkttype | Celleskraber |
| Sterilitet | Steril |