Få mere at vide
Corning™ Celle-gendannelsesopløsning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11543560 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11543560 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11543560 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354253
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver mulighed for genvinding af celler dyrket på Corning™ Matrigel™ Basement Membrane Matrix til efterfølgende biokemiske analyser
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Produkttype Cellegendannelsesløsning
Mængde 100 ml