Indeholder
The cell proliferation kit includes:
Labeling reagent, Nuclease, Anti-5-bromo-2'-deoxyuridine monoclonal antibody, Peroxidase anti-mouse IgG2a, Peroxidase anti-mouse IgG2a diluent, Substrate/intensifier
Cel proliferation Biotrak ELISA kit includes:
BrdU labelling reagent; Fixative; Blocking reagent; Peroxidase-labelled anti-BrdU; Antibody dilution solution; Wash buffer; Substrate solution
Cell proliferation labelling reagent and Anti-BrdU antibody are available separately
- Anbefalet cellenummer: 10e6-10e7 celler/mL (celleproliferationskit) 10e2 celler/brønd-10e5 celler/brønd (Biotrak ELISA sæt)
- Nødvendig tid: 2-3 timer efter mærkning (mærkning 1-2 timer)
- Antistof og mærkningsreagens fås separat for ELISA og ICC-systemer
- Velegnet til in vivo og in vitro vævsmærkning ud over dyrkede celler (ELISA format)
- Ikke-radioaktive protokoller giver følsomhed sammenlignelig med autoradiografiske metoder
- Celleproliferationskit undgår behovet for kemisk denaturering af DNA. Cellulær morfologi er bevaret, hvilket tillader flere mærkningseksperimenter
- 5-fluor-2'-deoxyuridin bruges til at hæmme thymidilatsyntetase, hvilket øger BrdU-inkorporering
Når du bestiller Cell Proliferation Kit (RPN20), skal du også bestille DAB REAGENS AF RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 10 ml vandig 5-brom-2'-deoxyuridin og 5-fluor-2'-deoxyuridin |
| Mængde | 10 mL |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Immuncytokemi |