Få mere at vide
Cytiva Celleproliferationskit, BioTrak™ ELISA Kit og komponenter
Artikelnummer. 10004694 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
130μ L
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
4ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10004694 130μ L 4ml
10218714 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10004694 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8900.00 DKK
    8354.00 DKK / 4ml
    Spare 546.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
The cell proliferation kit includes:
Labeling reagent, Nuclease, Anti-5-bromo-2'-deoxyuridine monoclonal antibody, Peroxidase anti-mouse IgG2a, Peroxidase anti-mouse IgG2a diluent, Substrate/intensifier
Cel proliferation Biotrak ELISA kit includes:
BrdU labelling reagent; Fixative; Blocking reagent; Peroxidase-labelled anti-BrdU; Antibody dilution solution; Wash buffer; Substrate solution
Cell proliferation labelling reagent and Anti-BrdU antibody are available separately
Giver en præcis, hurtig og enkel kolorimetrisk analyse til at kvantificere prolifererende celler dyrket i en 96-brønds mikroplade
  • Anbefalet cellenummer: 10e6-10e7 celler/mL (celleproliferationskit) 10e2 celler/brønd-10e5 celler/brønd (Biotrak ELISA sæt)
  • Nødvendig tid: 2-3 timer efter mærkning (mærkning 1-2 timer)
  • Antistof og mærkningsreagens fås separat for ELISA og ICC-systemer
  • Velegnet til in vivo og in vitro vævsmærkning ud over dyrkede celler (ELISA format)
  • Ikke-radioaktive protokoller giver følsomhed sammenlignelig med autoradiografiske metoder
  • Celleproliferationskit undgår behovet for kemisk denaturering af DNA. Cellulær morfologi er bevaret, hvilket tillader flere mærkningseksperimenter
  • 5-fluor-2'-deoxyuridin bruges til at hæmme thymidilatsyntetase, hvilket øger BrdU-inkorporering
Når du bestiller Cell Proliferation Kit (RPN20), skal du også bestille DAB REAGENS AF RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen BrdU
Inkluderer Anti-5-2'-deoxyuridin monoklonalt antistof nuklease
Mængde 130μ L
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Immuncytokemi
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anti-BrdU (Bromodeoxyuridine) Antibody, 10 ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: deoxyribotrometamolnuclease