Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Cell Proliferation Panel, 8plex
Beskrivelse
De ProcartaPlex Human Cell Proliferation Panel 8plex hjælper med at muliggøre kræftforskning ved at analysere otte proteinmål involveret i celleproliferation vha. Luminex xMAP teknologi. Dette panel giver mulighed for samtidig påvisning af opløselige proteiner, der er nøgleregulatorer for celleproliferation og impliceret i vedvarende proliferativ signalering og cellevækst, hvilket repræsenterer et af de afgørende træk ved cancer. Ukontrolleret ekspression af sprednings- og overlevelsessignaler gør det muligt for kræftceller at vokse kontinuerligt og baner derved vejen for invasion og metastaser.
Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplekser eller andre paneler. Analyse af disse opløselige biomarkører for celleproliferation supplerer analyser ved hjælp af Human Cell Proliferation and Metastasis Panel 1 13plex og Human Cell Proliferation and Metastasis Panel 2 12plex.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund) og leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
Målliste [perleområde]: EpCAM [25], glypican-1 (GPC1) [34], HSP27 [36], HSP60 [13], IGF-2 [12], midkine (MK) [28], SPARC (osteonectin) [67], TrkB [61]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
•Reproducerbare, pålidelige resultater —valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
•Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt –25 50μ L prøve
•Veletableret Luminex teknologi —den mest refererede multipleksing platform til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-—prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex MagPlex superparamagnetiske mikrosfære perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe 100 spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP ¬detektionssystemer (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX systemer). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex analysen er konjugeret til en magnetisk perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kombinerbar |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Interassay CV | Mindre end 15 % |
| Intraassay CV | Mindre end 15 % |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.