Få mere at vide
Lonza™ Cellelinjeoptimering 4D-Nucleofector™ X-sæt
Artikelnummer. 13439309
Skift visning
Antal reaktioner:
24
96
Pakningsstørrelse:
24 reaktioner
96 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
13439309 24 24 reaktioner
13409339 96 96 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13439309 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. V4XC1024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6145.00 DKK
    5413.83 DKK / 24 reaktioner
    Spare 731.17 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Vektor pmaxGFP™
Til brug med (udstyr) 4D-nukleofektor™ X enhed
Inkluderer Indeholder μ100 L Transfektionsvolumen, 2,22mL Nucleofector Opløsning, 0,5 ml tilskud, 50 μg pmaxGFP-vektor, 24 enkeltnukleocuvette (100μ l), Opbevares ved 4 C, °Til Brug med 4D-Nucleofector X enhed
Antal reaktioner 24
Produkttype Cellelinjeoptimering 4D-Nucleofector X-sæt
Mængde 1 stk.