Få mere at vide
Lonza™ Cellelinjeoptimering 4D-Nucleofector™ X-sæt
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Effektivitet | Transfektionseffektivitet op til 84 %. |
| Til brug med (udstyr) | 4D-nukleofektor™ X enhed |
| Til brug med (applikation) | plasmid DNA og/eller siRNA |
| Inkluderer | Indeholder μ20 L Transfektionsvolumen, 0,675mL SE, SF og SG 4D-Nucleofector X opløsning, 3 x 0,15 ml supplement, 50 μg pmaxGFP Vector, 4 x 20 L μ16-brønds Nucleocuvette Strips |
| Antal reaktioner | 64 |
| Produkttype | Cellelinjeoptimering 4D-Nucleofector X-sæt |
| Mængde | 1 stk. |