Få mere at vide
Lonza™ Cellelinje Nucleofector™ Sæt V
Antal reaktioner:
25
Beskrivelse
- Inkluderer:
- Nucleofector Løsning V
- Supplement
- pmax GFP vektor
- Certificerede kuvetter
- Plastikkuvetter
- Til brug med Nucleofector Enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Effektivitet | Opnå transfektionseffektiviteter på op til 90% med høj cellelevedygtighed |
| Til brug med (udstyr) | Nucleofector™ Enhed |
| Til brug med (applikation) | Få op til 99 % transfektionseffektivitet med siRNA-duplekser selv i suspensionsceller, Ekspression inden for timer - fra transfektion til analyse på en dag |
| Antal reaktioner | 25 |
| Produkttype | Cellelinje Nucleofector Sæt V |