Få mere at vide
Lonza™ Cellelinje Nucleofector™ Kit T
Antal reaktioner:
25
Tekniske data
Tekniske data
| Effektivitet | 99 % transfektionseffektivitet med siRNA-duplekser selv i suspensionsceller. |
| Til brug med (udstyr) | Nucleofector™ Enhed |
| Inkluderer | Fem forskellige cellelinjer Nucleofector™ Løsninger: C, L, R, T og V |
| Antal reaktioner | 25 |
| Produkttype | Cellelinje Nucleofector Kit T |
| Mængde | 1 stk. |