Få mere at vide
Biochrom Micro-volumen celleholder
Artikelnummer. 11300392
Skift visning
Type:
Celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
11300392 Celleholder Hver
1 options
Artikelnummer. 11300392 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80210609
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Micro-Volume Cell Holder er til brug med 50μ L kuvetter. Tilbehør til Ultrospec 7500 og 2100 Pro spektrofotometer.
  • Mikrovolumen celleholder
  • For Ultrospec 2100 Pro spektrofotometer
  • Bruges med 50μ L kuvette (80-2076-38)
Tekniske data
Kompatibilitet Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 og 6300 modeller
Oversigt Celleholder
Type Celleholder
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 og 6300 modeller
Form Rund