Få mere at vide
Fisherbrand™ Celleholder til Eco 8/Eco 25 termoaktorer
Artikelnummer. 11775674 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ECO 8/ECO 25 Termoaktor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11775674 ECO 8/ECO 25 Termoaktor Hver
1 options
Artikelnummer. 11775674
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at lette COD-analyseprocessen. Fisherbrand™ Celleholdere til Eco 8/Eco 25 Thermoreactors har kapacitet til 12 runde celler.
  • Holder sikkert på glasreagensglas
  • Prøvebehandling
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ECO 8/ECO 25 Termoaktor
Antal steder 12 rør
Mængde 1 hver
Type Holder, Cell