Få mere at vide
Applied Biosystems™ Cellefraktioneringsbuffer til PrepSEQ™ Nukleinsyreprøveforberedelseskit
Artikelnummer. 30000676 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
3 flasker, 25 ml
Artikelnummer. Mængde
30000676 3 flasker, 25 ml
1 options
Artikelnummer. 30000676
Brand: Applied Biosystems™ 4403461
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellefraktioneringsbuffer bruges til at behandle pattedyrscellepelleten for at opnå fri Mycoplasma og kombineres derefter med Mycoplasma- pelleten i den store PrepSEQ-ekstraktionsprotokol.
Cellefraktioneringsbuffer bruges til at behandle pattedyrscellepelleten for at opnå fri Mycoplasma og kombineres derefter med Mycoplasma- pelleten i den store PrepSEQ-ekstraktionsprotokol. Denne protokol kan behandle op til 15 ml prøve (op til 106 celler/ml) til påvisning af Mycoplasma .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellefraktioneringsbuffer
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning
Til brug med (udstyr) PrepSEQ™ Nukleinsyreprøveforberedelseskit
Fysisk form Væske
Mængde 3 flasker, 25 ml