Description
- Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
- 100 % integritetstestet
- Steriliseret ved gammabestråling og certificeret ikke-pyrogen
Hættetyper
- Fenolisk skruelåg til kulturer, der kræver gasudveksling
- Prop tætningshætter til lufttætte kulturer
- Udluftningshætter for at minimere cellekulturkontamination med gasudveksling
- Antitip nederdel
- Støbte gradueringer
- Frostede markeringsområder på begge sider
- Støttestang på tværs af toppen
- Redesignet hals på 75 cm 2 kolbe har nydesignet hals for at hjælpe mediehældning, 1,4 tommer. (3,6 cm) højde for lavere stablingshøjde; udluftningshætten har en koncentrisk cirkel i Costar-stil
Specifications
Specifications
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For optimal cellevedhæftning |
| Inkluderer | Partinumre for nem sporbarhed |
| Hals stil | Vinklet |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Produkttype | Cellekulturflaske |
| Show More |